Läs mer
R162, MedChemExpress
Beskrivning
R162 is a potent inhibitor of glutamate dehydrogenase 1 (GDH1/GLUD1), with anti-cancer properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R162 |
| CAS | 64302-87-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMF : 6.25 mg/mL (23.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5.2 mg/mL (19.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (7.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC=C(CC=C)C(O)=C13)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.28 |
| Formel vikt | 264.28 |
| Visa mer |