Läs mer
Thermo Scientific™ R2 A agar
Produktkod. 12932628
Färg:
Halm, klart
Ostron vit, genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12932628
Brand: Thermo Scientific™ PO0659A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp heterotrofa bakterier från dricksvattenprover med detta färdiga att använda medium.
Räkna upp heterotrofa bakterier från dricksvattenprover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A agar. Detta näringsmässigt reducerade medium är speciellt utformat för att förbättra återhämtningen av stressade och klorskadade bakterier från behandlade vattenprover.
Använd R2A Agar för den mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten.
  • Hjälper till att återhämta stressade och skadade bakterier, vilket ger ett mer realistiskt antal kolonier jämfört med traditionella medier.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Standardmetoder för räkning av heterotrofa bakterier i vatten har traditionellt använt näringsrika medier, såsom Plate Count Agar, med inkubation vid 35 C °1 . Organismer som isolerats under dessa förhållanden kan representera endast en liten andel av bakterierna som finns i provet 2 .
R2A Agar utvecklad av Reasoner och Geldreich 2 är ett näringsmässigt reducerat medium. Det visades att användning av detta medium och inkubering längre vid lägre temperaturer förbättrade återhämtningen av stressade och klorskadade bakterier från behandlat vatten, vilket resulterade i högre, mer realistiska bakterieantal.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning R2A agar
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 18.5g – 20.5g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.