Beskrivning
- Högflödesmodell
- Med 5 rullar av rostfritt stål per huvud
- Två kanaler
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 1000 μl/min. till 220 ml/min. |
| Modell | R2/HF högflödespumphuvud |
| Antal kanaler | 2 |
| Antal rullar | 5 |
| Rullmaterial | Rostfritt stål |
| Typ | Peristaltisk pumphuvud |