Läs mer
Applied Biosystems™ R2B (N-metylpiperidin/vatten/metanol)
Handla allt Applied Biosystems Produkter
:
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
Beskrivning
- Endast för forskning
- Ej för användning i diagnostiska procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| För användning med (applikation) | Proteinsekvensering och peptidsyntes |
| Produkttyp | Proteinsekvenseringsreagenser |
| Kvantitet | 1 st |
| Reagenstyp | N-terminalt sekvenseringsreagens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |