Läs mer
Gilson™ R4/HF peristaltiskt pumphuvud i rostfritt stål/PVC
Produktkod. 10423182 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Typ:
Peristaltisk pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10423182 Peristaltisk pumphuvud Varje
1 options
Produktkod. 10423182 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30735.00 SEK
    24303.39 SEK / Paket med 1
    Save 6431.61 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg till kanaler till din MINIPULS™ 3 eller Evolution och ge ännu större flexibilitet i ditt laboratorium.
MINIPULS 3 pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS 3 pumphuvuden:
  • R—1 Enkelkanals pumphuvud
  • R—4 Fyrkanals pumphuvud
  • R—8 Åtta kanals pumphuvud
  • R—2 Tvåkanaligt pumphuvud
  • R—2HF Tvåkanaligt högflödespumphuvud
  • R—4HF Fyrkanaligt högflödespumphuvud
MINIPULS Evolution pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS Evolution pumphuvuden:
  • MF—1 Pumphuvud med en patron
  • MF—4 Pumphuvud med fyra patroner
  • HF—2 Pumphuvud med två högflödespatroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 18 H x 15 W x 17.5 cm D
Flödeshastighet 1 till 220 ml/min.
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Modell R4/HF pumphuvud
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Antal kanaler 4
Antal rullar 5 per huvud
Totalt djup (metriskt) 17.5 cm
Total höjd (metrisk) 18 cm
Total bredd (metrisk) 15 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ Peristaltisk pumphuvud
Material för fodral Rostfritt stål