Beskrivning
Lägg till kanaler till din MINIPULS™ 3 eller Evolution och ge ännu större flexibilitet i ditt laboratorium.
MINIPULS 3 pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS 3 pumphuvuden:
- R—1 Enkelkanals pumphuvud
- R—4 Fyrkanals pumphuvud
- R—8 Åtta kanals pumphuvud
- R—2 Tvåkanaligt pumphuvud
- R—2HF Tvåkanaligt högflödespumphuvud
- R—4HF Fyrkanaligt högflödespumphuvud
MINIPULS Evolution pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS Evolution pumphuvuden:
- MF—1 Pumphuvud med en patron
- MF—4 Pumphuvud med fyra patroner
- HF—2 Pumphuvud med två högflödespatroner
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,3 μl/min. till 30 ml/min. |
| Antal kanaler | 4 |