Läs mer
R406, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamatinib Besilate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23FN6O5.C6H6O3S/c1-22(2)20(30)28-19-13(34-22)6-7-16(27-19)26-18-12(23)10-24-21(29-18)25-11-8-14(31-3)17(33-5)15(9-11)32-4;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6-10H,1-5H3,(H3,24,25,26,27,28,29,30);1-5H,(H,7,8,9) |
| Formel vikt | 628.1752 |