Läs mer
Brady™ R4300-serien halogenfritt band för M7-skrivare
Produktkod. 17839034 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17839034 Svart Varje
1 options
Produktkod. 17839034 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173193
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
M710-seriens snap-in-tryckband möjliggör byten av färgband på 5 sekunder utan kalibrering, trädning, slöseri eller krångel, och bläcket är alltid vänt åt rätt håll!
  • R4300-bandet ger starkt motstånd mot smuts och kemikalier när det trycks på lämpligt Brady™ etikettmaterial
  • Rekommenderas för utskrift på papper och filmer som har en matt eller grov yta, såsom B-427 Self-Laminating Vinyl och B-499 Nylon Tyg från Brady™
  • Tufft, kladdsäkert band ger långvarig tryckt text som tål åratal i industriområden
  • Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare
Material Vax
Längd (engelska) 150 ft.
Bredd (engelska) 0,02 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Höjd (engelska) 4,55 tum.
Mått (L x B) 150 fot x 2 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Formatera Patron, band
Vikt (metrisk) 1.6 kg
För användning med (applikation) Utskrift på matta eller grova etiketter
Alternativt artikelnummer M7-R4300