Läs mer
R547, MedChemExpress
Beskrivning
R547 is a potent, selective and orally active ATP-competitive CDK inhibitor, with Kis of 2 nM, 3 nM and 1 nM for CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin E and CDK4/cyclin D1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R547 |
| CAS | 741713-40-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21F2N5O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.26 mM) |
| LEDER | O=S(N1CCC(NC2=NC(N)=C(C(C3=C(C(F)=CC=C3OC)F)=O)C=N2)CC1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.45 |
| Formel vikt | 441.45 |
| Visa mer |