Läs mer
Brady™ R6000-serien halogenfritt band för M7-skrivare
Produktkod. 17804758 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17804758 Svart Varje
1 options
Produktkod. 17804758 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.55 SEK
    883.24 SEK / Paket med 1
    Save 241.31 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
M710-seriens snap-in-tryckband möjliggör byten av färgband på 5 sekunder utan kalibrering, trädning, slöseri eller krångel, och bläcket är alltid vänt åt rätt håll!
  • Mångsidigt tryckband för identifiering av ledningar, paneler och andra industriartiklar
  • R6000-seriens färgbands hartsformulering erbjuder högpresterande bilder med hög lösningsmedels- och repbeständighet
  • Tufft, kladdsäkert band ger långvarig tryckt text som tål åratal i industriområden och utomhusförhållanden.
  • Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare
Material Harts
Längd (engelska) 150 ft.
Bredd (engelska) 4,9 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Höjd (engelska) 19 tum
Mått (L x B) 150 fot x 2 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Formatera Patron, band
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Alternativt artikelnummer M7-R6000