Läs mer
Brady™ R6200-serien halogenfritt band för M7-skrivare
Produktkod. 17869154 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17869154 Svart
1 options
Produktkod. 17869154 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173190
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
M710-seriens snap-in-tryckband möjliggör byten av färgband på 5 sekunder utan kalibrering, trädning, slöseri eller krångel, och bläcket är alltid vänt åt rätt håll!
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6200-seriens band ger hög motståndskraft mot repor, smetar, värme och kemikalier när de trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™
  • Rekommenderas för utskrift på glänsande, slät eller halvmatt etikettpapper, såsom B-498 omplacerbar vinylduk och B-486 metalliserad polyester
  • Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare
Material Harts
Längd (engelska) 150 ft.
Bredd (engelska) 4,5 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Mått (L x B) 150 fot x 2 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Formatera Patron, band
Alternativt artikelnummer M7-R6200