Beskrivning
- Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
- R6400-seriens hartsformulering erbjuder överlägsen kemisk och nötningsbeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™
- Rekommenderas för användning med material utformade för att motstå kemikalier, såsom B-492 Frozen Surface Polyester och B-481 Chemical Resistant Polyester
- Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 150 ft. |
| Bredd (engelska) | 3,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5 cm |
| Höjd (engelska) | 13,59 tum. |
| Mått (L x B) | 150 fot x 2 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |