Läs mer
Brady™ R6600-serien halogenfritt band för M7-skrivare
Produktkod. 17849204 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17849204 Svart
1 options
Produktkod. 17849204 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174563
Beräknad leverans: 17-11-2026
M710-seriens snap-in-tryckband möjliggör byten av färgband på 5 sekunder utan kalibrering, trädning, slöseri eller krångel, och bläcket är alltid vänt åt rätt håll!
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6600-seriens hartsformulering erbjuder hög lösningsmedels- och friktionsbeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™
  • Rekommenderas för utskrift på värmekrympbara slangmaterial från Brady™ , inklusive materialnummer B-342, B-7641, B-7642, B-7646 och B-7647
  • Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare
Material Harts
Längd (engelska) 150 ft.
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Mått (L x B) 150 fot x 2 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Formatera Patron, band
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Alternativt artikelnummer M7-187-175-342