Beskrivning
- Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
- R6800-seriens vita hartsband ger hög motståndskraft mot lösningsmedel, repor och smuts när de skrivs ut på lämpligt etikettmaterial från Brady™
- Rekommenderas för utskrift på mörkfärgade värmekrympbara slangmaterial, som svart B-345 PermaSleeve™ Högtemperaturtrådsmarkörer från Brady™
- Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 120 ft. |
| Bredd (engelska) | 2,13 tum |
| Bredd (metrisk) | 5 cm |
| Höjd (engelska) | 13,59 tum. |
| Mått (L x B) | 120 fot x 2 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |