Beskrivning
- Standardmodell
- Med 10 rullar av rostfritt stål per huvud
- Åtta kanaler
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,3 μL till 30 ml/min. |
| Modell | R8 medelflöde pumphuvud |
| Antal kanaler | 8 |
| Antal rullar | 10 |
| Rullmaterial | Rostfritt stål |
| Typ | Peristaltisk pumphuvud |