Läs mer
Epredia™ RA Lamm 14-låds skjutarkivskåp, mini, grå
Produktkod. 12131820 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Glidkapacitet:
6000
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Glidkapacitet Förpackningsstorlek
12131820 Blått 6000 Varje
12151830 Grå 6000 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12131820 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer E43/12BLUE
I lager
Förvara upp till 6000 76 x 26 mm mikroskopobjektglas vertikalt med dessa 14-lådorsskåp.
  • Kapacitet på 3000 eller 6000 diabilder beroende på modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skjut arkivskåp
Glidkapacitet 6000
Färg Blått
Djup (metrisk) enhet 480 mm
Enheten håller 6000 diabilder
Höjd (metrisk) enhet 480 mm
Längd (metrisk) glid 76 mm
Material Stål
Bredd (metrisk) glid 26 mm
Bredd (metrisk) enhet 140 mm