Läs mer
Epredia™ RA Lamm 14-låds skjutarkivskåp, mini, grå
Produktkod. p-4529755 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Grå
Glidkapacitet:
6000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12131820
Brand: Epredia™ E43/12BLUE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara upp till 6000 76 x 26 mm mikroskopobjektglas vertikalt med dessa 14-lådorsskåp.
  • Kapacitet på 3000 eller 6000 diabilder beroende på modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skjut arkivskåp
Glidkapacitet 6000
Färg Blått
Djup (metrisk) enhet 480 mm
Enheten håller 6000 diabilder
Höjd (metrisk) enhet 480 mm
Längd (metrisk) glid 76 mm
Material Stål
Bredd (metrisk) glid 26 mm
Bredd (metrisk) enhet 140 mm