Läs mer
Epredia™ RA Lamm BlockStore Lagringsalternativ för LabStack Storage System
Produktkod. 12181830 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
8-lådorsskåp
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningsstorlek
12181830 8-lådorsskåp Grå Varje
1 options
Produktkod. 12181830 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer E43/22GREY
I lager
Förvara laboratorietillbehör som vanligtvis inte passar i standardfack med detta mångsidiga, utbyggbara system.
  • Kompatibel med alla standard LabStack-skåp och tillval
  • 8-lådorsskåp levereras med två rader med fyra lådor
  • Varje låda har tillräckligt med avdelare för att producera sju rader på 1,2 tum. (30 mm) bred
  • Accepterar inbäddningsringar, bearbetningskassetter och omonterade paraffinblock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 8-lådorsskåp
Färg Grå