Läs mer
Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, 30mm
Produktkod. 12678586 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12678586 30 mm Varje
1 options
Produktkod. 12678586 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer E90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 30mm
Material Glass
Typ Embryo Dish
Diameter (metrisk) 30 mm