Beskrivning
- Läderöverdrag skyddar lagrade objektglas om lådan stöts eller stöts
- Lådan öppnas och stänger med metallgångjärn och spänne
- Internt objektglasställ i trä rymmer upp till 48 76 x 26 mm objektglas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kapacitet: 12 brickor |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |
| Längd (engelska) Slide | 3 tum |
| Längd (metrisk) | 265 mm |
| Längd (metrisk) glid | 76 mm |
| Brickor | 12 |
| Bredd (engelska) Slide | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 112 mm |
| Bredd (metrisk) glid | 26 mm |