Läs mer
Epredia™ RA Lammvaxer och inbäddningsmedia
Produktkod. 12634077 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Vax och inbäddningsmedia
Vax- och inbäddningsmaterial
Kvantitet:
10 kg
1 x 10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12634077 Vax och inbäddningsmedia 1 x 10 kg Varje
12624077 Vax- och inbäddningsmaterial 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12634077 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer W11/4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Snabbt och effektivt montera rutschbanor med Epredia™ RA Lammvaxning och inbäddningsmedia för glidmontering.
Vaxning och inbäddningsmedia inkluderar:
  • Immersionsolja
  • Inbäddningsmedium
  • Monteringsmedium
  • Kemisk fläck
  • Formaspill granulat
  • Paraffin
  • Lösningsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vax och inbäddningsmedia
Kvantitet 1 x 10 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol