Läs mer
Epredia™ RA Lammvaxer och inbäddningsmedia Produktkod.: 12634077
compliance-icons
Epredia™ RA Lammvaxer och inbäddningsmedia
Produktkod. p-4532373 Handla allt Epredia Produkter
Vax och inbäddningsmedia, 1 x 10 kg, Varje
Produkttyp:
Vax och inbäddningsmedia
Wax and Embedding Media
Kvantitet:
10 kg
1 x 10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Varje
Produktkod. 12634077
Brand: Epredia™ W11/4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabbt och effektivt montera rutschbanor med Epredia™ RA Lammvaxning och inbäddningsmedia för glidmontering.
Vaxning och inbäddningsmedia inkluderar:
  • Immersionsolja
  • Inbäddningsmedium
  • Monteringsmedium
  • Kemisk fläck
  • Formaspill granulat
  • Paraffin
  • Lösningsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vax och inbäddningsmedia
Kvantitet 1 x 10 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phenol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Epredia™ RA Lammvaxer och inbäddningsmedia >