missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RAB11FIP4 Antibody (OTI13B5), DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18178446 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18178446 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18178446 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273764IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

RAB11FIP4 Monoclonal specifically detects RAB11FIP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RAB11FIP4
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI13B5
Konjugera DyLight 755
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias ARFO2, Arfophilin-2, FIP4-Rab11, FLJ00131, KIAA1821arfophilin-2, MGC11316, MGC126566, RAB11 family interacting protein 4 (class II), rab11 family-interacting protein 4, Rab11-FIP4
Gensymboler RAB11FIP4
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 91-177 of human RAB11FIP4 (NP_116321) produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84440.0
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.