missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rab1A Antibody (7H4), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11042C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Rab1A Monoclonal antibody specifically detects Rab1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Rab1A | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 7H4 | |
| Western Blot | |
| DKFZp564B163, member RAS oncogene family, RAB1A, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-1A | |
| Full length recombinant Rab1A protein (NP_004152.1) | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 5861 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering