Läs mer
4932417H02Rik (Rptor), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16080747
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16080747 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16080747 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB13417.100ug
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rptor.
Specifikationer
Antigen 4932417H02Rik (Rptor)
Användningsområden Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rptor.
Utspädning Western Blot (2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.02% sodium azide)
Gen 4932417H02Rik
Gene Alias Raptor/mKIAA1303
Gensymboler 4932417H02Rik
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus 16 amino acids of mouse Rptor.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 74370
Testspecificitet Raptor has multiple isoforms that may also be recognized by antibody.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.