missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AARSD1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16063137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16063137 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16063137 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB18528.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant AARSD1.

Specifikationer

Antigen AARSD1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant AARSD1.
Utspädning Western Blot (1:1000-1:2000) Immunohistochemistry (1:100-1:500) ELISA (1:20000-1:80000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In buffer containing 0.02% sodium azide
Gen AARSD1
Genaccessionsnr. BC004172
Gene Alias MGC2744
Gensymboler AARSD1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 278-522 of human AARSD1.
Reningsmetod Protein A purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80755
Testspecificitet This antibody is specific to AARSD1.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.