Läs mer
ABHD12B Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ABHD12B |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Beskrivning | Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant ABHD12B. |
| Utspädning | Western Blot (1:1000-1:2000) Immunohistochemistry (1:100-1:500) ELISA (1:20000-1:80000) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulering | In buffer containing 0.02% sodium azide |
| Gen | ABHD12B |
| Genaccessionsnr. | BC107142 |
| Gene Alias | BEM46L3/C14orf29/MGC129926/MGC129927/c14_5314 |
| Visa mer |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?