Läs mer
ABHD12B Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16053137
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16053137 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16053137 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB18527.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant ABHD12B.
Specifikationer
Antigen ABHD12B
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant ABHD12B.
Utspädning Western Blot (1:1000-1:2000) Immunohistochemistry (1:100-1:500) ELISA (1:20000-1:80000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In buffer containing 0.02% sodium azide
Gen ABHD12B
Genaccessionsnr. BC107142
Gene Alias BEM46L3/C14orf29/MGC129926/MGC129927/c14_5314
Gensymboler ABHD12B
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 78-284 of human ABHD12B.
Reningsmetod Protein A purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 145447
Testspecificitet This antibody is specific to ABHD12B.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.