missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ADCK5 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16076667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16076667 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16076667 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB2649.400uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADCK5.

Specifikationer

Antigen ADCK5
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADCK5.
Utspädning Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen ADCK5
Genaccessionsnr. NP_777582;Q3MIX3
Gene Alias FLJ35454/MGC126708
Gensymboler ADCK5
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human ADCK5.
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 203054
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.