Läs mer
ARHGAP11A Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16044477
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16044477 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16044477 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB23702.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARHGAP11A.
Sequence: RVESGKAGCFSPKISHKEKVRRSLRLKFNLGKNGREVNGCSGVNRYESVGWRLANQQSLKNRIESVKTGLLFSPDVDEKLPKKGSE
Specifikationer
Antigen ARHGAP11A
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARHGAP11A.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen ARHGAP11A
Genaccessionsnr. Q6P4F7
Gene Alias KIAA0013/MGC70740
Gensymboler ARHGAP11A
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human ARHGAP11A.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9824
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only