Läs mer
ARRDC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16054697
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16054697 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16054697 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB24316.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARRDC1.
Sequence: IHTPRFSKDHKCSLVFYILSPLNLNSIPDIEQPNVASATKKFSYKLVKTGSVVLTASTDLRGYVVGQALQLHADVE
Specifikationer
Antigen ARRDC1
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARRDC1.
Utspädning Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen ARRDC1
Genaccessionsnr. Q8N5I2
Gene Alias MGC40555
Gensymboler ARRDC1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human ARRDC1.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92714
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only