Läs mer
Bcar1 (phospho Y762), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16080748
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16080748 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16080748 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB7934.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Bcar1.
Specifikationer
Antigen Bcar1
Användningsområden ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Bcar1.
Utspädning ELISA (1:2000) Immunoprecipitation (5-10 ul) Western Blot (1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (50% glycerol, 1mg/mL BSA, 0.05% sodium azide)
Gen Bcar1
Gene Alias Cas/Crkas/P130CAS
Gensymboler Bcar1
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding Y762 of rat Bcar1.
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25414
Testspecificitet This rat sequence is the same as Tyr-664 in human p130 Cas and Tyr-668 in mouse p130 Cas.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only