missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BCAS2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16083747
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16083747 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16083747 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB19203.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of BCAS2.

Specifikationer

Antigen BCAS2
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of BCAS2.
Utspädning Western blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.02% sodium azide)
Gen BCAS2
Genaccessionsnr. CAG46834
Gene Alias DAM1
Gensymboler BCAS2
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near C-terminus of human BCAS2.
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10286
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.