missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bsx, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16109260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16109260 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16109260 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB5873.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Bsx.

Specifikationer

Antigen Bsx
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Bsx.
Utspädning The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Gen Bsx
Gene Alias Bsx1a/Bsx1b/MGC129478/MGC129479
Gensymboler Bsx
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to N-terminus of mouse Bsx.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 244813
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.