missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

C14orf174 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16105190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16105190 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16105190 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB22479.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C14orf174.

Sequence: TSQEGIAKESKRDVPSETEPGIHQEVKSETSREMGEFFKDLEAPMDETHKESDLEPPEEAKPNVTEDVFLESAMETDPDPVP

Specifikationer

Antigen C14orf174
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C14orf174.
Utspädning Immunohistochemistry (1:500-1:1000) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen C14orf174
Genaccessionsnr. Q9P1V8
Gene Alias FAM15A/FLJ35963/MGC132494/MGC132496
Gensymboler C14orf174
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human C14orf174.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 161394
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.