Läs mer
C1QL2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16102460
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16102460 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16102460 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17676.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C1QL2.
Specifikationer
Antigen C1QL2
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C1QL2.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen C1QL2
Genaccessionsnr. Q7Z5L3
Gensymboler C1QL2
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to internal of human C1QL2.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 165257
Testspecificitet This antibody detects endogenous levels of total C1QL2 protein.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only