Läs mer
C9orf135 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16164290
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16164290 100 μL
1 options
Produktkod. 16164290 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB21391.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C9orf135.
Sequence: RLGTDESPIWTSETHEKLSQMCLNTEWVEMKSKALLNEETVSSGIIERVTGLPATGFGAVFPRHPPDWSKMCA
Specifikationer
Antigen C9orf135
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C9orf135.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen C9orf135
Genaccessionsnr. Q5VTT2
Gensymboler C9orf135
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human C9orf135.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 138255
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only