Läs mer
Rabbit anti-Canine IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18288662 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mg
Förpackningsstorlek:
1.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18288662 1.5 mg 1.5mg
1 options
Produktkod. 18288662 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP173691
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG Fc
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:50000 - 1:125000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Värd art Rabbit
Immunogen Dog IgG F(c) fragment
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1.5 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet No reaction was observed against Dog IgG F(ab).
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Målarter Canine
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only