missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD3EAP, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16055437
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16055437 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16055437 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB25207.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CD3EAP.

Specifikationer

Antigen CD3EAP
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CD3EAP.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Gen CD3EAP
Gene Alias ASE-1/CAST/MGC118851/PAF49
Gensymboler CD3EAP
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to CD3EAP.
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10849
Testspecificitet CD3EAP polyclonal antibody detects endogenous levels of CD3EAP protein.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.