Läs mer
CNTD2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16092947
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16092947 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16092947 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17510.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CNTD2.
Specifikationer
Antigen CNTD2
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CNTD2.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:100) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen CNTD2
Genaccessionsnr. Q9H8S5
Gene Alias FLJ13265
Gensymboler CNTD2
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to internal of human CNTD2.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79935
Testspecificitet This antibody detects endogenous levels of total CNTD2 protein.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only