missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTDSP1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16048947
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16048947 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16048947 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB4149.400uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTDSP1.

Specifikationer

Antigen CTDSP1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTDSP1.
Utspädning ELISA (1:1000) Western Blot (1:100-500) Immunohistochemistry (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen CTDSP1
Genaccessionsnr. NP_067021;Q9GZU7
Gene Alias NLIIF/SCP1
Gensymboler CTDSP1
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human CTDSP1.
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58190
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.