missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTU1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16032837
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16032837 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16032837 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17402.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTU1.

Specifikationer

Antigen CTU1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTU1.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen ATPBD3
Genaccessionsnr. Q7Z7A3
Gene Alias MGC17332
Gensymboler ATPBD3
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus of human CTU1.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90353
Testspecificitet This antibody detects endogenous levels of total CTU1 protein.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.