missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dnhd1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16091787
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16091787 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16091787 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB15797.50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Dnhd1.

Specifikationer

Antigen Dnhd1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Dnhd1.
Utspädning Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen Dnhd1
Genaccessionsnr. AK131168
Gene Alias 8030491N06Rik
Gensymboler Dnhd1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant GST fusion protein corresponding to 214 amino acids of mouse Dnhd1.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 77505
Testspecificitet Specific to recombinant protein GX2020. This antibody detects mCCDC35 protein.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.