missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

E2F4/E2F5, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16057237
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16057237 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16057237 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB27055.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of E2F4/E2F5.

Specifikationer

Antigen E2F4/E2F5
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of E2F4/E2F5.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Genaccessionsnr. Q16254 (Gene ID : 1874);Q15329 (Gene : 1875)
Gene Alias E2F-4
Gensymboler E2F4
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human E2F4/E2F5.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1874/1875
Testspecificitet E2F4/E2F5 polyclonal antibody detects endogenous levels of E2F4/E2F5 protein.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.