missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EIF3L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16062907
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16062907 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16062907 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17471.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EIF3L.

Specifikationer

Antigen EIF3L
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EIF3L.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen EIF3L
Genaccessionsnr. Q9Y262
Gene Alias EIF3EIP/EIF3S11/EIF3S6IP/HSPC021/HSPC025/MSTP005
Gensymboler EIF3L
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to N-terminus of human EIF3L.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51386
Testspecificitet This antibody detects endogenous levels of total EIF3L protein.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.