missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ERCC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16047247
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16047247 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16047247 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB27063.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ERCC1.

Specifikationer

Antigen ERCC1
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ERCC1.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Gen ERCC1
Genaccessionsnr. P07992
Gene Alias COFS4/UV20
Gensymboler ERCC1
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human ERCC1.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2067
Testspecificitet ERCC1 polyclonal antibody detects endogenous levels of ERCC1 protein.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.