Läs mer
GAB1 (phospho Y659), Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Beskrivning
The protein encoded by this gene is a member of the IRS1-like multisubstrate docking protein family. It is an important mediator of branching tubulogenesis and plays a central role in cellular growth response, transformation and apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | GAB1 |
| Användningsområden | Dot Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Beskrivning | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of GAB1. |
| Utspädning | Dot Blot (1:100-500) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulering | In PBS (0.09% sodium azide) |
| Gen | GAB1 |
| Genaccessionsnr. | NP_002030;Q13480 |
| Gensymboler | GAB1 |
| Visa mer |
For Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.