Läs mer
Rabbit anti-Goat IgG F(ab')2 Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73467
Produktkod. 18285313
  • 3915.00 SEK / 2mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG F(ab')2
Polyclonal
HRP
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Goat IgG F(ab')2 fragment
2 mg
Secondary
Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
LYOPH
Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500, Dot Blot
Rabbit
Affinity Purified
RUO
No reaction was observed against Goat IgG F(c).
Goat
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only