missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabbit anti-Goat IgG Fc Secondary Antibody, PE, R&D Systems™

Produktkod. 30232843 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30232843 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30232843 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP174853PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Goat samples. It is validated for Chemiluminescence Immunoassay, ELISA, Flow Cytometry, Immunoassay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunomicroscopy, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG Fc
Användningsområden Chemiluminescence Immunoassay (CIA), ELISA, Flow Cytometry, Immunoassay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunomicroscopy, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Purified Goat IgG Fc fragment
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Goat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.