Läs mer
Invitrogen™ Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Beskrivning
ZyMAX antibodies are specifically isolated from antigen-affinity columns using advanced elution protocols, leaving only the highest affinity, antigen-specific antibodies. ZyMAX conjugates are prepared with modified cross-linkers to achieve optimal conjugation ratios and stability. Improved purification methods virtually eliminate unconjugated components, giving superior sensitivity and lowest possible levels of background.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Goat IgG (H+L) |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Formulering | PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Reningsmetod | Antigen affinity chromatography |
| Kvantitet | 1 mg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone