missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GPR116 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16066527
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16066527 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16066527 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB26347.50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR116.

Specifikationer

Antigen GPR116
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR116.
Utspädning Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen GPR116
Genaccessionsnr. Q8IZF2
Gene Alias DKFZp564O1923/FLJ90640/KIAA0758/KPG_001
Gensymboler GPR116
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at internal region of human GPR116.
Reningsmetod Immunoaffinity chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 221395
Testspecificitet BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.